5-Ethoxy-4-methyloxazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR911732-1G OR911732-5G
APOSOR911732-1GEA 43.8 EUR
APOSOR911732-1G APOSOR911732-5G
5-Ethoxy-4-methyloxazole 95%
5-Ethoxy-4-methyloxazole
Formule: C₆H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06411139
CAS nummer: 5006-20-2