Ethyl 2-chloromethylbenzoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR911795-1G OR911795-250MG
APOSOR911795-1GEA 301 EUR
APOSOR911795-1G APOSOR911795-250MG
Ethyl 2-chloromethylbenzoate 95%
Ethyl 2-chloromethylbenzoate
Formule: C₁₀H₁₁ClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00053935
CAS nummer: 1531-78-8