2-Chloro-6-(1-piperazinyl)pyrazine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR911807-1G OR911807-5G
APOSOR911807-1GEA 191 EUR
APOSOR911807-1G APOSOR911807-5G
2-Chloro-6-(1-piperazinyl)pyrazine 98%
2-Chloro-6-(1-piperazinyl)pyrazine
Formule: C₈H₁₁ClN₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04975444
CAS nummer: 64022-27-1