2-(2-Hydroxyphenyl)glycine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR911973-1G OR911973-5G
APOSOR911973-1GEA 395 EUR
APOSOR911973-1G APOSOR911973-5G
2-(2-Hydroxyphenyl)glycine 97%
2-(2-Hydroxyphenyl)glycine
Formule: C₈H₉NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014348
CAS nummer: 25178-38-5