Pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR912002-1G OR912002-250MG
APOSOR912002-1GEA 261 EUR
APOSOR912002-1G APOSOR912002-250MG
Pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbaldehyde 95%
Pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbaldehyde
Formule: C₈H₆N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06739035
CAS nummer: 73957-66-1