3,4,5,6-Tetrahydrophthalimide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR912151-100MG OR912151-250MG
APOSOR912151-100MGEA 114 EUR
APOSOR912151-100MG APOSOR912151-250MG
3,4,5,6-Tetrahydrophthalimide 95%
3,4,5,6-Tetrahydrophthalimide
Formule: C₈H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01735122
CAS nummer: 4720-86-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III