Indan-5-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR912348-1G OR912348-250MG
APOSOR912348-1GEA 260 EUR
APOSOR912348-1G APOSOR912348-250MG
Indan-5-carbaldehyde 95%
Indan-5-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₁₀O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00086208
CAS nummer: 30084-91-4