4-Methoxyindole-3-carboxaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
OR912398-1G OR912398-5G
APOSOR912398-1GEA 120 EUR
APOSOR912398-1G APOSOR912398-5G
4-Methoxyindole-3-carboxaldehyde 95%
4-Methoxyindole-3-carboxaldehyde
Formule: C₁₀H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00152191
CAS nummer: 90734-97-7