trans-4-(Cbz-amino)cyclohexan-1-ol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR912410-1G OR912410-25G OR912410-5G
APOSOR912410-1GEA 0 EUR
APOSOR912410-1G APOSOR912410-25G APOSOR912410-5G
trans-4-(Cbz-amino)cyclohexan-1-ol 97%
trans-4-(Cbz-amino)cyclohexan-1-ol
Formule: C₁₄H₁₉NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00158431
CAS nummer: 27489-63-0