5-Chloro-2-methoxy-4-methylaniline 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR912452-1G OR912452-5G
APOSOR912452-1GEA 271 EUR
APOSOR912452-1G APOSOR912452-5G
5-Chloro-2-methoxy-4-methylaniline 96%
5-Chloro-2-methoxy-4-methylaniline
Formule: C₈H₁₀ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14537235
CAS nummer: 569688-67-1