4-Hydroxy-2-methyl-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR912465-100G OR912465-25G
APOSOR912465-100GEA 957 EUR
APOSOR912465-100G APOSOR912465-25G
4-Hydroxy-2-methyl-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester 95%
4-Hydroxy-2-methyl-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester
Formule: C₈H₁₀N₂O₃
MW: 182.177 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00223606
CAS nummer: 67383-32-8