(1,4-Dioxa-spiro[4.4]non-6-yl)-methanol 90%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR912514-1G
OR912514-250MG
APOSOR912514-1GEA
687
EUR
APOSOR912514-1G
APOSOR912514-250MG
(1,4-Dioxa-spiro[4.4]non-6-yl)-methanol 90%
(1,4-Dioxa-spiro[4.4]non-6-yl)-methanol
Formule:
C₈H₁₄O₃ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD09991662 CAS nummer: 23153-74-4 |