5-Nitro-2-indanone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR912539-1G OR912539-5G
APOSOR912539-1GEA 93.5 EUR
APOSOR912539-1G APOSOR912539-5G
5-Nitro-2-indanone 98%
5-Nitro-2-indanone
Formule: C₉H₇NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00598938
CAS nummer: 116530-60-0