N,N-Dimethyl-3-nitrobenzamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR912541-10G OR912541-1G OR912541-5G
APOSOR912541-10GEA 505 EUR
APOSOR912541-10G APOSOR912541-1G APOSOR912541-5G
N,N-Dimethyl-3-nitrobenzamide 98%
N,N-Dimethyl-3-nitrobenzamide
Formule: C₉H₁₀N₂O₃
MW: 194.187 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00466214
CAS nummer: 7291-02-3