N-Methyl-3-nitrobenzamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR912573-1G OR912573-25G OR912573-5G
APOSOR912573-1GEA 146 EUR
APOSOR912573-1G APOSOR912573-25G APOSOR912573-5G
N-Methyl-3-nitrobenzamide 98%
N-Methyl-3-nitrobenzamide
Formule: C₈H₈N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00714941
CAS nummer: 3400-26-8