N-Ethyl-3-nitrobenzamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR912583-1G OR912583-5G
APOSOR912583-1GEA 169 EUR
APOSOR912583-1G APOSOR912583-5G
N-Ethyl-3-nitrobenzamide 98%
N-Ethyl-3-nitrobenzamide
Formule: C₉H₁₀N₂O₃
MW: 194.187 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01211875
CAS nummer: 26819-11-4