Ethyl 2-hydroxycyclohexanecarboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR912585-1G OR912585-250MG
APOSOR912585-1GEA 164 EUR
APOSOR912585-1G APOSOR912585-250MG
Ethyl 2-hydroxycyclohexanecarboxylate 95%
Ethyl 2-hydroxycyclohexanecarboxylate
Formule: C₉H₁₆O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00832060
CAS nummer: 3444-72-2