N-Methyl-4-tyramine 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR912594-1G OR912594-5G
APOSOR912594-1GEA 132 EUR
APOSOR912594-1G APOSOR912594-5G
N-Methyl-4-tyramine 96%
N-Methyl-4-tyramine
Formule: C₉H₁₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00870493
CAS nummer: 370-98-9