T-Butyl 3-chloropropanoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR912679-1G OR912679-250MG
APOSOR912679-1GEA 526 EUR
APOSOR912679-1G APOSOR912679-250MG
T-Butyl 3-chloropropanoate 95%
T-Butyl 3-chloropropanoate
Formule: C₇H₁₃ClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01569942
CAS nummer: 55710-80-0