5-Bromo-2-methoxy-3-methylaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR912694-1G OR912694-5G
APOSOR912694-1GEA 250 EUR
APOSOR912694-1G APOSOR912694-5G
5-Bromo-2-methoxy-3-methylaniline 98%
5-Bromo-2-methoxy-3-methylaniline
Formule: C₈H₁₀BrNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22375004
CAS nummer: 1381944-84-8