2,3-Dihydroindol-5-ol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR912750-1G OR912750-250MG
APOSOR912750-1GEA 156 EUR
APOSOR912750-1G APOSOR912750-250MG
2,3-Dihydroindol-5-ol 95%
2,3-Dihydroindol-5-ol
Formule: C₈H₉NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02181134
CAS nummer: 172078-33-0