2-(2-Methoxyphenyl)glycine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: H-DL-Phg(2-OMe)-OH, 2-Amino-2-(2-methoxyphenyl)acetic acid
OR912775-1G OR912775-5G
APOSOR912775-1GEA 116 EUR
APOSOR912775-1G APOSOR912775-5G
2-(2-Methoxyphenyl)glycine 95%
2-(2-Methoxyphenyl)glycine
Formule: C₉H₁₁NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02662408
CAS nummer: 271583-17-6