3-Chloro-7-nitroindole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR912798-1G
OR912798-250MG
APOSOR912798-1GEA
519
EUR
APOSOR912798-1G
APOSOR912798-250MG
3-Chloro-7-nitroindole 95%
3-Chloro-7-nitroindole
Formule:
C₈H₅ClN₂O₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02684149 CAS nummer: 165669-14-7 |