7-(Aminomethyl)-2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzo[b]furan 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR9128-1G OR9128-250MG
APOSOR9128-1GEA 597 EUR
APOSOR9128-1G APOSOR9128-250MG
7-(Aminomethyl)-2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzo[b]furan 97%
7-(Aminomethyl)-2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzo[b]furan
Formule: C₁₁H₁₅NO
Kookpunt: 70…75 °C (0,08 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08271885
CAS nummer: 868755-44-6
UN: 2735
ADR: 8,III