4-(Propylamino)benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR912846-10G OR912846-1G OR912846-5G
APOSOR912846-10GEA 505 EUR
APOSOR912846-10G APOSOR912846-1G APOSOR912846-5G
4-(Propylamino)benzonitrile 98%
4-(Propylamino)benzonitrile
Formule: C₁₀H₁₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11135495
CAS nummer: 4714-64-1