4-(Isopropylamino)benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR912857-1G OR912857-5G
APOSOR912857-1GEA 220 EUR
APOSOR912857-1G APOSOR912857-5G
4-(Isopropylamino)benzonitrile 98%
4-(Isopropylamino)benzonitrile
Formule: C₁₀H₁₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11145772
CAS nummer: 204078-26-2