4-Mercaptobenzyl alcohol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (4-Mercaptophenyl)methanol
OR912890-1G OR912890-250MG
APOSOR912890-1GEA 373 EUR
APOSOR912890-1G APOSOR912890-250MG
4-Mercaptobenzyl alcohol 95%
4-Mercaptobenzyl alcohol
Formule: C₇H₈OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041529
CAS nummer: 53339-53-0