3,4-Diethyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
Ethyl 3,4-diethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
OR912894-1G
OR912894-5G
APOSOR912894-1GEA
225
EUR
APOSOR912894-1G
APOSOR912894-5G
3,4-Diethyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester 95%
3,4-Diethyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester
Formule:
C₁₁H₁₇NO₂ MW: 195.258 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03453113 CAS nummer: 97336-41-9 |