3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-[3-(Aminomethyl)phenyl]-1H-1,2,4-triazole, [3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)phenyl]methylamine
OR9129-1G OR9129-250MG
APOSOR9129-1GEA 1250 EUR
APOSOR9129-1G APOSOR9129-250MG
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzylamine 97%
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzylamine
Formule: C₉H₁₀N₄
MW: 174.203 g/mol
Kookpunt: 140…142 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08271898
CAS nummer: 741717-66-8
UN: 3259
ADR: 8 III