1-(3-amino-2-methylphenyl)pyrrolidin-2-one 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR912925-1G OR912925-5G
APOSOR912925-1GEA 271 EUR
APOSOR912925-1G APOSOR912925-5G
1-(3-amino-2-methylphenyl)pyrrolidin-2-one 98%
1-(3-amino-2-methylphenyl)pyrrolidin-2-one
Formule: C₁₁H₁₄N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09044451
CAS nummer: 69131-43-7