1-Benzylpiperazin-2-one 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR912955-1G OR912955-5G
APOSOR912955-1GEA 191 EUR
APOSOR912955-1G APOSOR912955-5G
1-Benzylpiperazin-2-one 97%
1-Benzylpiperazin-2-one
Formule: C₁₁H₁₄N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04038519
CAS nummer: 59702-21-5