N-tert-Butyl-2-nitroaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR913071-1G OR913071-25G OR913071-5G
APOSOR913071-1GEA 146 EUR
APOSOR913071-1G APOSOR913071-25G APOSOR913071-5G
N-tert-Butyl-2-nitroaniline 98%
N-tert-Butyl-2-nitroaniline
Formule: C₁₀H₁₄N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16170799
CAS nummer: 28458-45-9