7-Methoxy-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR913077-1G OR913077-250MG
APOSOR913077-1GEA 497 EUR
APOSOR913077-1G APOSOR913077-250MG
7-Methoxy-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
7-Methoxy-1H-indazole-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₈N₂O₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD05663994
CAS nummer: 133841-08-4