7-Methoxy-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR913079-1G OR913079-250MG
APOSOR913079-1GEA 104 EUR
APOSOR913079-1G APOSOR913079-250MG
7-Methoxy-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
7-Methoxy-1H-indole-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₉NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05664009
CAS nummer: 128717-77-1