4-Methoxyindole-3-carboxylic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR913081-1G OR913081-250MG OR913081-5G
APOSOR913081-1GEA 263 EUR
APOSOR913081-1G APOSOR913081-250MG APOSOR913081-5G
4-Methoxyindole-3-carboxylic acid 96%
4-Methoxyindole-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₉NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05664011
CAS nummer: 203937-50-2