3-Methoxyphenylglyoxal hydrate 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR913084-1G OR913084-5G
APOSOR913084-1GEA 117 EUR
APOSOR913084-1G APOSOR913084-5G
3-Methoxyphenylglyoxal hydrate 96%
3-Methoxyphenylglyoxal hydrate
Formule: C₉H₈O₃·xH₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05664093
CAS nummer: 1201806-19-0