2,3-Dimethyl-5-nitroaniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR913085-1G OR913085-250MG
APOSOR913085-1GEA 93.5 EUR
APOSOR913085-1G APOSOR913085-250MG
2,3-Dimethyl-5-nitroaniline 95%
2,3-Dimethyl-5-nitroaniline
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166.177 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05664520
CAS nummer: 109508-62-5