(1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazol-3-yl)methylamine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR9131-1G OR9131-250MG
APOSOR9131-1GEA 315 EUR
APOSOR9131-1G APOSOR9131-250MG
(1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazol-3-yl)methylamine 95+%
(1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazol-3-yl)methylamine
Formule: C₁₁H₁₃N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08271937
CAS nummer: 869901-12-2
UN: 2735
ADR: 8,III