(3,5-Dimethoxybenzyl)methylamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR913105-1G OR913105-5G
APOSOR913105-1GEA 61.4 EUR
APOSOR913105-1G APOSOR913105-5G
(3,5-Dimethoxybenzyl)methylamine 95%
(3,5-Dimethoxybenzyl)methylamine
Formule: C₁₀H₁₅NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05864733
CAS nummer: 77775-71-4
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable