4-Hydroxy-3-methylthiophenol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR913154-1G OR913154-250MG
APOSOR913154-1GEA 687 EUR
APOSOR913154-1G APOSOR913154-250MG
4-Hydroxy-3-methylthiophenol 97%
4-Hydroxy-3-methylthiophenol
Formule: C₇H₈OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06657554
CAS nummer: 32281-01-9