2-Oxo-1,2-dihydro-[1,8]naphthyridine-3-carboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR913168-1G OR913168-250MG
APOSOR913168-1GEA 213 EUR
APOSOR913168-1G APOSOR913168-250MG
2-Oxo-1,2-dihydro-[1,8]naphthyridine-3-carboxylic acid 98%
2-Oxo-1,2-dihydro-[1,8]naphthyridine-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₆N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659017
CAS nummer: 5175-14-4