6-Methoxy-1H-indazole-3-carbonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR913173-1G OR913173-250MG
APOSOR913173-1GEA 273 EUR
APOSOR913173-1G APOSOR913173-250MG
6-Methoxy-1H-indazole-3-carbonitrile 95%
6-Methoxy-1H-indazole-3-carbonitrile
Formule: C₉H₇N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659784
CAS nummer: 691900-59-1