5-Chloro-1H-indazole-3-carbonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR913233-100MG OR913233-1G OR913233-250MG
APOSOR913233-100MGEA 32.2 EUR
APOSOR913233-100MG APOSOR913233-1G APOSOR913233-250MG
5-Chloro-1H-indazole-3-carbonitrile 95%
5-Chloro-1H-indazole-3-carbonitrile
Formule: C₈H₄ClN₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07371575
CAS nummer: 29646-35-3