1-(5-Chloro-1H-indol-3-yl)ethanone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR913238-1G OR913238-250MG
APOSOR913238-1GEA 123 EUR
APOSOR913238-1G APOSOR913238-250MG
1-(5-Chloro-1H-indol-3-yl)ethanone 95%
1-(5-Chloro-1H-indol-3-yl)ethanone
Formule: C₁₀H₈ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07437837
CAS nummer: 51843-24-4