4-Chloro-6-ethyl-2-methylpyrimidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR913279-1G OR913279-250MG
APOSOR913279-1GEA 636 EUR
APOSOR913279-1G APOSOR913279-250MG
4-Chloro-6-ethyl-2-methylpyrimidine 95%
4-Chloro-6-ethyl-2-methylpyrimidine
Formule: C₇H₉ClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07782027
CAS nummer: 89966-72-3