3-Methyl-4-piperidone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR913284-1G OR913284-250MG
APOSOR913284-1GEA 109 EUR
APOSOR913284-1G APOSOR913284-250MG
3-Methyl-4-piperidone 95%
3-Methyl-4-piperidone
Formule: C₆H₁₁NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07787596
CAS nummer: 5773-58-0
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable