Benzo[b]thiophene-3-carbonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR913339-1G OR913339-5G
APOSOR913339-1GEA 55.5 EUR
APOSOR913339-1G APOSOR913339-5G
Benzo[b]thiophene-3-carbonitrile 95%
Benzo[b]thiophene-3-carbonitrile
Formule: C₉H₅NS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08276872
CAS nummer: 24434-84-2