5,6-Dihydro-4h-pyran-2-carbonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR913345-1G OR913345-250MG
APOSOR913345-1GEA 196 EUR
APOSOR913345-1G APOSOR913345-250MG
5,6-Dihydro-4h-pyran-2-carbonitrile 95%
5,6-Dihydro-4h-pyran-2-carbonitrile
Formule: C₆H₇NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08437233
CAS nummer: 31518-13-5