N-Methyl-4-(pyridin-2-yl)benzylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR9134-1G OR9134-250MG
APOSOR9134-1GEA 330 EUR
APOSOR9134-1G APOSOR9134-250MG
N-Methyl-4-(pyridin-2-yl)benzylamine
N-Methyl-4-(pyridin-2-yl)benzylamine
Formule: C₁₃H₁₄N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08271910
CAS nummer: 869901-08-6
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III