Methyl 4-aminophenylacetate hydrochloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR913528-25G OR913528-5G
APOSOR913528-25GEA 336 EUR
APOSOR913528-25G APOSOR913528-5G
Methyl 4-aminophenylacetate hydrochloride 98%
Methyl 4-aminophenylacetate hydrochloride
Formule: C₉H₁₁NO₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06796526
CAS nummer: 83528-16-9